Learn More
Aniline-13C6, TRC
Codice prodotto. 30133443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133443 250 mg 250mg
30007773 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133443 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA662478250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100849-37-4
Formula molecolare 13C6 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 99.08
Sinonimo Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC Name (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienamine
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline 13C6
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Peso formulazione 99.078
Percent Purity >95%