Learn More
Aniline-2-sulfonic Acid, 95%
Codice prodotto. 10514054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10514054 500 g Bottiglia in vetro 500g
10147180 25 g Bottiglia in vetro 25g
10246993 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10514054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400645000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-21-1
Formula molecolare C6H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Numero MDL MFCD00007705
InChI Key ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
IUPAC Name 2-aminobenzenesulfonic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline-2-sulfonic acid
Punto di fusione >300°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4SO3H
Quantità 500 g
Beilstein 14, 681
Indice di Merck 15, 6978
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Peso formulazione 173.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder