Learn More
Aniline, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10092950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10092950 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10773411 1 L Bottiglia in vetro 1L
10318993 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
13407508 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10092950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221732500
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Punto di fusione -6.2°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0213g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NH2
Indice di rifrazione 1.5845 to 1.5865
Quantità 250 mL
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Indice di Merck 15,652
Gravità specifica 1.0213
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosità 4.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.