Specifica
| Materiale o nome chimico | Aniline |
| Punto di fusione | -6.2°C |
| Colore | Colorless to White |
| Densità | 1.0213g/mL |
| Punti di ebollizione | 181.0°C to 185.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 76°C |
| Residuo della combustione | 0.005 % max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aniline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.