Learn More
Aniline, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11323298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323298 100 mL 100mL
11435160 500 mL 500mL
11313298 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11323298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036238.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
It is used to manufacture dyes, photographic chemicals and agricultural chemicals. Its main use is in the manufacture of precursors to polyurethane and other industrial chemicals. Aniline emulsion template is also essential for the synthesis of hollow microspheres of polyaniline. The poly(N-methyl aniline) doped with sulphonic acids plays an important role for humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Punto di fusione °C to 6°C
Densità 1.021
Punti di ebollizione 183°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Intervallo percentuale saggio 99+%
Indice di rifrazione 1.586
Quantità 100 mL
Beilstein 605631
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 93.13
Grado ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline