Learn More
Aniline, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548534 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548534 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548534 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 911001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.45€
    200.43€ / 500mL
    Risparmia 151.02€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Chemical Identifiers
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Aniline
Punto d'infiammabilità 70.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 500 mL
Gravità specifica 1L = 1.02kg
Peso formulazione 93.13
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent