Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aniline Blue, sodium salt, pure, water soluble, high purity biological stain
Codice prodotto. 10226570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226570 100 g Glass bottle 100g
10656822 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10226570 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28983-56-4
Formula molecolare C37H26N3Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 798.79
Numero MDL MFCD00058509
InChI Key TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC Name disodium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfonatophenyl)azaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline Blue, sodium salt
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.09
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 594 to 610nm (in pH 3 water)
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown/Purple
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 799.81
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aniline Blue, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.