Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aniline Blue, sodium salt, pure, water soluble, high purity biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aniline Blue, sodium salt |
| Rapporto di assorbimento | 0.96 to 1.09 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 594 to 610nm (in pH 3 water) |
| Peso formulazione | 799.81 |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Colore | Brown/Purple |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Aniline Blue, sodium salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Blue 93