Learn More
Aniline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Aniline hydrochloride |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 196.0°C to 199.0°C |
Colore | Cream-Yellow to White |
Punti di ebollizione | 245.0°C |
Punto d'infiammabilità | 193°C |
Perdita all'essiccatura | 0.5 % max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Plastic bottle |