Learn More
Aniline hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10617132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617132 500 g Plastic bottle 500g
10001760 100 g Plastic bottle 100g
13408388 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617132 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158415000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-04-1
Formula molecolare C6H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 129.59
Numero MDL MFCD00012958
InChI Key MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
IUPAC Name aniline;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 196.0°C to 199.0°C
Colore Cream-Yellow to White
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 193°C
Perdita all'essiccatura 0.5 % max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5NH2·HCl
Quantità 500 g
Indice di Merck 15,652
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Peso formulazione 129.59
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder