Learn More
Aniline Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138021 500 mg 500mg
30132592 1 g 1g
30007426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138021 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA662508500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-04-1
Formula molecolare C6 H7 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 129.59
Sinonimo Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride
IUPAC Name aniline;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline Hydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Peso formulazione 129.0345