Learn More
Aniline, TRC
Codice prodotto. 30133363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133363 10 g 10g
30132670 1 g 1g
18051320 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA66247510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Sinonimo Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
IUPAC Name aniline
SMILES Nc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Peso formulazione 93.0578
Percent Purity >95%