Learn More
Animusk (~65%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Formula molecolare | C16H28O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Cyclohexadeca-8-enone |
| SMILES | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.39 |