Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Description
- No allergenic substances, fragrance, or coloring
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifications
Specifications
| Product Type | Hand Sterilizer/Disinfectant |
| Forma | Gel |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 |
| Composizione | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
| Imballaggio | Airless bottles |
| Quantità | 12 Bottles |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- ANIOSGEL 85 NPC
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL