Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Codice prodotto. 15680105
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
Imballaggio:
Airless bottles
Pump Bottles
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
15680105 500 mL Pump Bottles pezzi 12
15670105 1 L Airless bottles pezzi 12
15600115 1 L Pump Bottles pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15680105 Fornitore Laboratoires Anios™ N. del fornitore 1644748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    120.15€ / pezzi 12
    Risparmia 24.85€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
  • No allergenic substances, fragrance, or coloring
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Product Type Hand Sterilizer/Disinfectant
Forma Gel
Certifications/Compliance (Europe) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Composizione Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Da utilizzare con (applicazione) Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
Imballaggio Pump Bottles
Quantità 12 Bottles
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ANIOSGEL 85 NPC
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL