Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Spray Surface Disinfectant
Codice prodotto. 15451884
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Quantità:
12/Cs.
4/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità unitSize
15451884 1 L 12/Cs. pezzi 12
15461884 5 L 4/Cs. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451884 Fornitore Laboratoires Anios™ N. del fornitore 2084073
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Spray Surface Disinfectant is an ethanol-based, broad antimicrobial spectrum spray for rapid disinfection of surfaces and non-immersible, non-invasive equipment.
  • Ethanol-based composition
  • Broad activity spectrum
  • Leaves no trace when drying
  • Pleasant fragrance
  • Aldehyde free, without coloring
  • Rapid action disinfection of surfaces and previously cleaned, non-immersible medical devices resistant to alcohol (stethoscopes, pressure sensors, blood sugar testers, etc.)
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Product Type Rapid Disinfectant
Certificazione/Conformità Bacteria: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB according to EN 13697Mycobacteria: EN 14348, EN 14563Yeasts/Molds: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562 : Tricophyton mentagrophytesViruses: Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Infl uenza virus A (H N ), Feline Calicivirus, Norovirus MNV according to EN 14476
Composizione Hydroalcoholic solution (ethanol 55%), quaternary ammonium propionate,fragrance.
Da utilizzare con (applicazione) Rapid disinfection of non-immersible medical devices resistant to alcohol.
Quantità 12/Cs.
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ANIOSPRAY QUICK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE