Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Surf 29 Disinfectant
Codice prodotto. 15348944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15348944 12/Cs. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15348944 Fornitore Laboratoires Anios™ N. del fornitore 2421073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.03€
    157.35€ / pezzi 12
    Risparmia 23.68€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A ready-to-use disinfectant spray for rapid disinfection of surfaces, medical equipment and previously cleaned non-immersible and non-invasive medical devices (e.g. stethoscopes, pressure sensors).
  • Aldehyde-free
  • Bactericidal and fungicidal according to the standard NT F 72-281; active against viruses
  • Composition of ethanol and didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate
  • Use undiluted on surfaces previously cleaned
  • Does not leave any trace or greasy film
Specifica
Composizione Ethanol and didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate
Tipo di contenitore Bottle
Descrizione Disinfectant spray
Da utilizzare con (applicazione) Disinfection of surfaces and medical equipment
Include 1 Trigger Sprayer
Quantità 12/Cs.
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ANIOSPRAY SURF 29
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1