Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Surf 29
Codice prodotto. 15338944
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15338944 5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15338944 Fornitore Laboratoires Anios™ N. del fornitore 2421034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.90€
    191.09€ / pezzi 4
    Risparmia 32.81€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Disinfection of surfaces, medical equipment and non-submersible and non-invasive medical devices, previously cleaned (stethoscopes, pressure sensors, blood sugar testers, etc.).
Disinfectant spray
  • Ready to use product
  • Clear and colourless solution
  • Density at +20°C : ≈ 0.950
  • pH at +20°C : ≈ 6.0
  • Percentage of ethanol : 41% v/v
  • Flash point : +26.5°C
  • Not corrosive and not oxydising
  • 1 pressure sprayer provides 1 ml product
Specifica
Forma Liquid
Composizione Ethanol, didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, excipients.
Tipo di contenitore Lattina
Quantità 4/Cs.
Durata del test 5 minutes
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ANIOSPRAY SURF 29
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1