Learn More
Anipamil, TRC
Codice prodotto. 30009025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009025 100 mg 100mg
30004956 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009025 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA672700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83200-10-6
Formula molecolare C34H52N2O2
Molecular Weight (g/mol) 520.8
Sinonimo alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)-2-[3-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl-methylamino]propyl]tetradecanenitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Specifications
Materiale o nome chimico Anipamil
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Peso formulazione 520.4029