Learn More
Anisaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 17941986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941986 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0164.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Anisaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Anisaldehyde
CAS 123-11-5
Nomi componenti o analita 4-Anisaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mepyramine Maleate Imp. B (EP), Mepyramine Imp. B (EP), 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, Mepyramine Maleate Impurity B, Mepyramine Impurity B, 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 136.0524 g/mol