Learn More
Anisaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Anisaldehyde |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| Peso formulazione | 136.0524 |