Learn More
Anisoin, 95%
Codice prodotto. 10657484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657484 25 g Plastic bottle 25g
10773631 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657484 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104840250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-52-8
Formula molecolare C16H16O4
Molecular Weight (g/mol) 272.30
Numero MDL MFCD00008411
InChI Key LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC Name 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Anisoin
Nota nome 95%
Punto di fusione 109°C to 114°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 08, 423
Peso formulazione 272.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder