Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Anisoin |
| Nota nome | 95% |
| Punto di fusione | 109°C to 114°C |
| Colore | Beige to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 08, 423 |
| Peso formulazione | 272.29 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?