Learn More
Anisole, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10499160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10499160 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/7600/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 100-66-3
Punto di fusione -37°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 154°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C7H8O
Numero MDL 8354
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.72
Peso formulazione 108.14g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anisolo
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.