Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Codice prodotto. 15661120 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15661120 1 L Glass Bottle 1L
15691120 250 mL Glass Bottle 250mL
15671120 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15681120 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15661120 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1232261L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-66-3
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00008354
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC Name anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Anisole
Punto di fusione -37°C
Colore Colorless
Densità 0.995g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 154°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123.8°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OC6H5
Indice di rifrazione n20/D 1.516(lit.)
Quantità 1 L
Numero UN UN2222
Beilstein 506892
Densità vapore 3.7 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.