Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Catalog Number p-7120201
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
100-66-3
C7H8O
108.14
MFCD00008354
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
7519
CHEBI:16579
anisole
COC1=CC=CC=C1
100-66-3
C7H8O
108.14
MFCD00008354
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
7519
CHEBI:16579
anisole
COC1=CC=CC=C1
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Anisole
Punto di fusione -37°C
Colore Colorless
Densità 0.995g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 154°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123.8°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OC6H5
Indice di rifrazione n20/D 1.516(lit.)
Quantità 250 mL
Numero UN UN2222
Beilstein 506892
Densità vapore 3.7 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.