Learn More
Anisole, TRC
Codice prodotto. 30332464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332464 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA673900500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Anisole
CAS 100-66-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H8 O
Quantità 500 g
Sinonimo Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1
IUPAC Name anisole
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Peso formulazione 108.0575
Percent Purity >95