Specifica
| Materiale o nome chimico | Anisonitrile |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 57°C to 60°C |
| Colore | White to Beige |
| Punti di ebollizione | 256°C to 257°C (765.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OC6H4CN |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Anisonitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.