Learn More
ANKHD1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18620562 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620562 0.1 mL 0.10mL
18684652 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620562 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2927510.1ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKHD1 Polyclonal specifically detects ANKHD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ANKHD1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias gene ankyrin repeat and KH domain containing 1, FLJ10042, FLJ11979, FLJ14127, hMASK, KIAA1085single KH-domain homolog, MASKFLJ20288, Multiple ankyrin repeats single KH domain
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1620-1800 of human ANKHD1 (NP_060217.1). VNSSKYPSLLLHSQEEKTSTATSKTQTRLEGEVTPNSLSTSYKTVSLPLSSPNIKLNLTSPKRGQKREEGWKEVVRRSKKLSVPASVVSRIMGRGGCNITAIQDVTGAHIDVDKQKDKNGERMITIRGGTESTRYAVQLINALIQDPAKELEDLIPKNHIRTPASTKSIHANFSSGVGTTA
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54882
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus