Learn More
Ankyrin Repeat Domain 33B Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18614674 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614674 50 μg 50µL
18627742 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18614674 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29801350ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Ankyrin Repeat Domain 33B Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 33B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Ankyrin Repeat Domain 33B
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene ANKRD33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein LOC651746
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Ankyrin Repeat Domain 33B fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 651746
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG