missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anle138b, MedChemExpress
Descrizione
Anle138b strongly inhibits oligomer accumulation, neuronal degeneration, and disease progression in vivo. Anle138b has low toxicity and an excellent oral bioavailability and blood-brain-barrier penetration. Anle138b blocks Aβ channels and rescues disease phenotypes in a mouse model for amyloid pathology.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anle138b |
| CAS | 882697-00-9 |
| Colore | Light Nude |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H11BrN2O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (145.70 mM) |
| SMILES | BrC1=CC(C2=CC(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)=NN2)=CC=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.17 |
| Peso formulazione | 343.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?