Learn More
Emma Safety Footwear Anne Safety Shoes
Supremely comfortable, sculpted ladies safety shoe. Features SmartTecAir™ technology to remove moisture and perspiration instantly.
103.00€ - 120.84€
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Progettazione Anne
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15999081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251635
35
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15919091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251637
37
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15929091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251638
38
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15949091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251640
40
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15959091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251641
41
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15969091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251642
42
120.84€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15939091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251639
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15909091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM92251636
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
  • GripForce™ Easy Twist
  • Microfiber construction
  • ESD: Electrostatic Discharge
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Steel
Laces
Anne
Microfiber