Learn More
Annexin A6 Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603938 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18603938 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603938 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299419F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Annexin A6 Polyclonal specifically detects Annexin A6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coniugato FITC
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endosome Markers
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus