Learn More
Novus Biologicals™ Annexin V Apoptosis Kit, FITC, with Control Cells
Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-29373-100Tests
Encompass
Codice prodotto. 15706807
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
For Research Use Only
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Annexins are a family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins, which bind to phosphatidylserine (PS) to identify apoptotic cells.
  • Annexin V staining, paired with 7-AAD or PI, is widely used to identify apoptotic stages by flow cytometry
Specifica
Specifica
Store at 4°C. Do not freeze.
FITC
Flow (Cell Surface), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
100 Tests
Annexin V-FITC protein, Propidium Iodide (PI), 10X PBS, 10X Binding Buffer, Control Cells: 1x106 cells/mL
Apoptosis Kit