Learn More
BD Annexin V-FITC
Codice prodotto. 10186463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10186463 200 Tests Pezzo
15878688 100 Tests Pezzo
15850609 25 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10186463 Fornitore BD N. del fornitore 556419
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
Identifies apoptosis at an earlier stage than assays based on nuclear changes such as DNA fragmentation.
  • Format: FITC
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 200 Tests
Volume del campione 5 μL
Tampone di conservazione Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Coniugato FITC
Forma Liquid