Learn More
Beskrivelse
- Annular Ring Lights offer absolute shadow-free illumination.
- Darkfield Ring Lights offer low-angle illumination for shiny, reflective surfaces.
- Ring Light with eco-friendly Puravis fiber optics.
- High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
- Fiber bundle protected by flexible metal PVC sheating.
- Mountable direct to the microscope objective.
- Adapters for different objective diameters available, need to be ordered separately.
- Housing made of rugged, black anodized aluminum.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Fiber Optic Ringlight |
| Descrizione | Fiber optic ringlight for working distance 25 - 300 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 64 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 40 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Illumination for Stero-Microscopy |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cold Light Sources KL300LED, KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.3 ft. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?