Learn More
Fisherbrand™ Blocco in alluminio anodizzato
Descrizione
- Excellent heat transfer
- Anodized to resist thermal shock
- For holding test tubes for digital heaters
- Available to fit a range of tube counts and sizes
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
| Descrizione | Holds 6 x 20mm Tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test Tubes |
| Capacità | 6 x 20 mm Tubes |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| Tipo | Block |