Learn More
Fisherbrand™ Blocco in alluminio anodizzato
Codice prodotto. 11471977
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 provette da 15 ml
20 provette da 10 mm
20 x 12 mm Tubes
24 provette da 0.5 ml
24 provette da 2.0 ml
24 x 1.5 mL Tubes
35 x 6 mm Tubes
48 x 0.2 mL Tubes
5 provette da 50 ml
6 x 20 mm Tubes
6 x 25 mm Tubes
96-well PCR Plate
N/A, Solid for Machining
Provette da 12 x 16 mm
Provette da 20 x 13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11471977 24 provette da 0.5 ml Pezzo
11421987 Provette da 20 x 13 mm Pezzo
11441987 Provette da 12 x 16 mm Pezzo
11771647 5 provette da 50 ml Pezzo
11401987 20 provette da 10 mm Pezzo
11761637 12 provette da 15 ml Pezzo
11411987 20 x 12 mm Tubes Pezzo
11471987 6 x 25 mm Tubes Pezzo
11491987 96-well PCR Plate Pezzo
11491977 35 x 6 mm Tubes Pezzo
11481977 24 x 1.5 mL Tubes Pezzo
11461987 6 x 20 mm Tubes Pezzo
11461977 24 provette da 2.0 ml Pezzo
11451977 48 x 0.2 mL Tubes Pezzo
11441977 N/A, Solid for Machining Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11471977 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore D1105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.84€
    92.04€ / pezzi 1
    Risparmia 38.80€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial settings. Fisherbrand™ Anodized Aluminum Blocks are for use with Fisherbrand Digital Block Heaters.
  • Excellent heat transfer
  • Anodized to resist thermal shock
  • Available to fit a range of test tube counts and sizes
Specifica
Descrizione Holds 24 x 0.5mL Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes
Capacità 24 provette da 0.5 ml
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Blocco in alluminio anodizzato