Learn More
Fisherbrand™ Blocco in alluminio anodizzato
Descrizione
- Excellent heat transfer
- Anodized to resist thermal shock
- Available to fit a range of test tube counts and sizes
Specifica
Specifica
| Descrizione | Holds 5 x 50mL Tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette per test |
| Capacità | 5 provette da 50 ml |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| Tipo | Blocco in alluminio anodizzato |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |