Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Safety Shoes
An attractive, feminine shoe that's supremely comfortable regardless of how hard the floor is. Unique SmartTecAir™ technology removes moisture and perspiration instantly. Anatomically designed and sculpted to the foot, the low profile shoe offers ESD certification and anti-fatigue properties.
116.00€ - 135.68€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Anouk |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15999101
|
Emma Safety Footwear
MM94651635 |
35 |
135.68€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13286584
|
Emma Safety Footwear
MM94651639 |
39 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15919111
|
Emma Safety Footwear
MM94651640 |
40 |
135.68€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15929111
|
Emma Safety Footwear
MM94651641 |
41 |
135.68€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15909111
|
Emma Safety Footwear
MM94651637 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939111
|
Emma Safety Footwear
MM94651642 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Anouk | |
Microfiber |