Learn More
Tocris Bioscience™ Anpirtoline hydrochloride
Codice prodotto. 30001405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001405 10 mg 10mg
30001114 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001405 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 0703/10
Highly potent 5-HT1B agonist; also 5-HT3 antagonist
Highly potent 5-HT1B receptor agonist (Ki values are 28, 150 and 1490 nM at 5-HT1B, 5-HT1A and 5-HT2 receptors respectively). Decreases central serotonin synthesis and attenuates aggressive behavior in vivo. Also acts as an antagonist at 5-HT3 receptors (Ki = 29.5 nM) and is brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99201-87-3
Formula molecolare C10H14Cl2N2S
Specifica
Materiale o nome chimico Anpirtoline hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 265.2
Purezza >99%
Peso molecolare 265.196