Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Codice prodotto. 16419337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419337 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419337 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15739
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 635.14 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Sinonimo Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Bersaglio Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic
Quantità 5 mg