Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Codice prodotto. 16446788
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446788 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16446788 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15739
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 635.14 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Sinonimo Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Bersaglio Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic