Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12390160
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12390160 6 200 paia
12300170 6.5 200 paia
12310170 7 200 paia
12320170 7.5 200 paia
12330170 8 200 paia
12425100 8.5 200 paia
12699771 9 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12390160 Fornitore Ansell N. del fornitore 91225060
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thick, clean, and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
  • Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
  • Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
  • Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
  • Colore naturale
  • Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
  • Confezionamento: 200/scatola.
  • Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 9.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata Cleanroom
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 9.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 6
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 9.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Stile polso guanto Straight
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modello 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Forza di trazione 24 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm