Learn More
Ansell Guanti Barrier™
Codice prodotto. 11517853 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11517853 8 12 paia
12689781 6 12 paia
12313609 7 12 paia
12333609 9 12 paia
11707383 9 1 paio
12343609 10 12 paia
15399622 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11517853 Fornitore Ansell N. del fornitore 2100080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.30€
    169.06€ / 12 paia
    Risparmia 88.24€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte delle sostanze chimiche, inclusi agenti per la guerra chimica e sostanze a rischio biologico. I guanti Ansell™ Barrier™ includono un anello in plastica saldato per il montaggio su sistemi di attacco a baionetta Trellchem™.
Laminated gloves provide extreme resistance against a wide range of chemicals, including biological hazards.
  • Provide flexibility and tactility
  • Made from an exceptionally thin chemical-resistant, five-layer laminated film
  • Integral, nonwoven liner helps absorb and dissipate perspiration for a cooler, more comfortable fit
  • Can be worn as liners under heavier nitrile, neoprene, or PVC gloves
  • Hand specific
  • Broad spectrum chemical resistance
  • Wing-thumb for added wearer comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Category lll
Applicazioni Industrial
Colore White
Latex Free Yes
Materiale Laminated Film
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388:0000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 02-100_8
Serie AlphaTec™ 02-100
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm