Learn More
Ansell Guanti in espanso rivestito in nitrile HyFlex™
Codice prodotto. 11736414 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11736414 9 12 paia
12610762 6 12 paia
11796394 7 12 paia
11716723 10 12 paia
12600762 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11736414 Fornitore Ansell N. del fornitore 11800090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    52.10€ / 12 paia
    Risparmia 30.10€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Foam nitrile coating enhances grip capabilities which allows workers to easily perform tactile tasks. Gloves are tailored at the base of the pinky finger to better conform to the natural contour of the hand.
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit technology for enhanced fit and improved feel
  • New design provides more durability than previous formulations
  • Foam coating increases breathability for user comfort
  • Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Enhanced grip capabilities in dry and slightly oily environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX STANDARD 100, Dermatest, Food Contact
Certifications/Compliance (Europe) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH
Chemotherapeutic Rated No
Area rivestita Palmo
Struttura Knit
Coating Material Nitrile Foam
Colore Grigio, bianco, White
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Sì
Materiale Schiuma di nitrile
Product Type Seamless Knit Gloves
Size 9
Stile Knit Wrist
Da utilizzare con (applicazione) Assemblaggio e lavorazioni generali con pezzi piccoli e oleosi
Sesso Unisex
Stile polso guanto Elastici in maglia
Grip Design Smooth
Materiale rivestimento interno Nylon
Tipo di imballaggio Polybag
Serie 11-800
Yarn Gauge 15
Lunghezza (sistema imperiale) 8.34 to 10.31 in.
Lunghezza (sistema metrico) Da 20 a 26.5 cm
Linea di prodotti HyFlex