Learn More
Descripción
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit technology for enhanced fit and improved feel
- New design provides more durability than previous formulations
- Foam coating increases breathability for user comfort
- Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
- Enhanced grip capabilities in dry and slightly oily environments
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificazione/Conformità | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Area rivestita | Palm, Fingers |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Colore | Gray, White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finitura esterna | No Texture |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?