Learn More
Ansell Guanti leggeri e resistenti al taglio HyFlex™
Codice prodotto. 12638665 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12638665 9 12 paia
12608665 6 12 paia
12628665 8 12 paia
12648665 10 12 paia
12658665 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12638665 Fornitore Ansell N. del fornitore 11518090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.50€
    147.33€ / 12 paia
    Risparmia 79.17€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una manualità come a mani nude, con rivestimento di 18 gauge per attività leggere. I guanti leggeri e resistenti al taglio Ansell™ HyFlex™ 11-518 soddisfano gli standard di protezione antitaglio ANSI di livello 2.
  • Barehand-like dexterity for high tactility
  • First-to-market glove to provide ANSI™ Cut Level 2 in an 18 gauge style
  • Dyneema™ Diamond Technology provides high cut-to-dexterity ratio for safety with comfort
  • Soft, sheer fiber breathes to keep hands cool and dry
  • D3 pinky matches natural contours of hand
  • Thin polyurethane coating
  • Coating enables high tactility
  • High abrasion resistance extends glove life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethane
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard EN 388:3X31B, EN 388:3331
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, machinery and equipment, metal fabrication, chemical, utilities, warehousing
Sesso Unisex
Stile polso guanto Elasticated
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Nylon, Spandex, Dyneema™
Rivestimento interno Lined
Modello 11-518 9
Tipo di imballaggio Case
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Serie HyFlex™ 11-518
Stile pollice Wing
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm