Learn More
Ansell HyFlex™ 11-531 Palm Coated Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ and GRIP™ Technology
Shop All Ansell ProductsBeskrivning
- Features 18 gauge ultralight weight liner with INTERCEPT technology yarns that provides EN Cut Level 3 protection
- Liner features features ZONZ™ comfort fit technology for breathability and ergonomic movement
- Palm dipped coating and FORTIX™ Technology formulation provide enhanced abrasion resistance and grip
- Silicone-free design
- Dirt masking palm for longer wear times
- EN Cut Level 3 (ANSI Level 2)
- EN Abrasion Level 4
- Available in sizes 6 through 11
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Fiberglass, Nylon, HPPE, Spandex, Foam Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?