Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrial Knit Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15496160
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15496160 6 12 paia
15416170 7 12 paia
15426170 8 12 paia
15436170 9 12 paia
15466170 10 12 paia
15476170 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15496160 Fornitore Ansell N. del fornitore 11318060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.90€
    179.16€ / 12 paia
    Risparmia 20.74€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Lightweight industrial knit gloves offer barehand-like comfort and touchscreen compatibility.
  • Industrial safety gloves have an ultralight 18-gauge design, ensuring advanced dexterity and touchscreen compatibility.
  • Silicone-free to prevent potential contaminant transfer to metal prior to painting.
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber helps achieve EN ISO B/ANSI A2 cut protection.
  • Spandex™ reinforcement in the palm and knuckles provides a cushioned fit.
  • Oeko-Tex™ certification ensures gloves are free of harmful substances.
  • Recommended for handling parts, assembly, inspection, and maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Area rivestita Uncoated
Struttura Knit
Coating Material Uncoated
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free
Materiale HPPE
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Inspection, Automotive, Machinery, Maintenance
Sesso Unisex
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Dyneema™ Diamond Technology
Rivestimento interno Lined
Modello 11-318
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.2 cm